Learn More
Pentahydrate de sulfate de cuivre(II), Puriss. p.a., réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., 99 à 102 %, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15643380
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
7758-99-8
CuH10O9S
249.68
MFCD00149681
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
24463
CHEBI:31440
sulfate de cuivre pentahydraté
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
7758-99-8
CuH10O9S
249.68
MFCD00149681
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
24463
CHEBI:31440
sulfate de cuivre pentahydraté
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99 à 102 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Copper(II) sulfate pentahydrate
Point de fusion 110°C (decomposition)(literature)
Note relative au nom Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99-102%
% max. CAS 100.0000%
Quantité 50 kg
Plage de pourcentage du dosage 99 to 102%
Formule linéaire KHSO4
Numéro UN UN3077
Poids de la formule 249.69
Pourcentage de pureté 99 to 102%
Qualité Réactif ACS / réactif ISO / réactif Ph. Eur.
Conditionnement Boîte en carton
Tension de vapeur 7.3mmHg (25°C)
Densité 2.28 g/cm3