Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated SMO Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech CL488-66851-20UL
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 30236063
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    129.00€ / 20µL
    Économisez 11.00€
    7% de réduction
Description
The SMO antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human SMO. This antibody recognizes human, canine antigen. The SMO antibody has been validated for the following applications: IF/ICC analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Spécification
Spécification
SMO
Monoclonal
2000 μg/mL
Gx; SMOH
Recombinant Protein
20 μL
Primary
Human, Canine
Conjugated Antibody
IgG2b
Immunocytochemistry/Immunofluorescence
2B10A11
CoraLite Plus 488
Mouse
Protein A purification
RUO
6608
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Liquid
Nom du produit
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato