Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated Vimentin Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Spécification
| Antigène | Vimentin |
|---|---|
| Concentration | 1000 μg/mL |
| Applications | Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | CoraLite Plus 488 |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30234191
|
Proteintech
CL488-10366-100UL |
100 μL |
450.00€ 349.00€ / 100µL Économisez 101.00€ 22% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30236311
|
Proteintech
CL488-10366-20UL |
20 μL |
140.00€ 129.00€ / 20µL Économisez 11.00€ 7% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The Vimentin antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human Vimentin. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Vimentin antibody has been validated for the following applications: IF/ICC analysis. This antibody is coralite™ plus 488.Spécification
| Vimentin | |
| Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CoraLite Plus 488 | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| FLJ36605 | |
| IgG | |
| Antigen affinity purification | |
| Conjugated Antibody |
| 1000 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 7431 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. |