missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Corifollitropin alfa Humanized Recombinant Human Monoclonal Antibody
Human Recombinant Monoclonal Antibody
Marque: Invitrogen™ MA554864
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Compatible with Direct ELISA.
Corifollitropin alfa acts by stimulating the ovaries to produce multiple follicles through its long-acting follicle-stimulating hormone (FSH) activity.
Spécification
| Corifollitropin alfa Humanized | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| FSHR; LGR1 | |
| Recombinant Human FSHR. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| ELISA | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with no preservative | |
| Human | |
| Metal-chelate chromatography | |
| RUO | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 κ |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu