Learn More
JULABO CORIO CD Cryostats à circulation
Ideal for all standard tasks and routine work in laboratories and industry.
Marque: JULABO 9012714.S1
4252.61 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21682" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 25.20000kg
Description
- Modèles pour les applications internes et externes
- Écran lumineux, clair et facile à lire
- Inversion de pompe facile et silencieuse entre circulation interne et circulation externe
- Connexion USB pour raccords de pompe externes
- Grille de ventilation amovible
- Unité de réfrigération sans fentes latérales
- Classe III (FL) conformément à la norme DIN 12876-1
Spécification
3 à 4 L | |
USB | |
15 l/min | |
-30°C à +150°C | |
Réfrigérant synthétique | |
R449A | |
230 V/50 Hz |
CE | |
450 W | |
Centrifuge | |
Circulateur | |
CD-450F | |
15,7 x 9,1 x 25,6 in |