Learn More
JULABO CORIO CD Cryostats à circulation
Ideal for all standard tasks and routine work in laboratories and industry.
4336.00€ - 4815.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 3 à 4 L |
---|---|
Certifications/Conformité | CE |
Communications | USB |
Débit | 15 l/min |
Type de pompe | Centrifuge |
Code produit | Marque | Réfrigérant | Modèle | Caractéristiques | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Réfrigérant | Modèle | Caractéristiques | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17754169
|
JULABO
9012713.N1 |
R290 | CD-310F | Réfrigérant naturel respectueux de l’environnement |
4336.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17764169
|
JULABO
9012713.S1 |
R449A | CD-310F | Réfrigérant synthétique |
4340.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17774169
|
JULABO
9012714.N1 |
R290 | CD-450F | Réfrigérant naturel respectueux de l’environnement |
4815.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17784169
|
JULABO
9012714.S1 |
R449A | CD-450F | Réfrigérant synthétique |
4815.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Models for internal and external applications
- Bright, white, easy to read display
- Very quiet Easy pump change-over between internal and external circulation
- External pump connections USB connection
- Removable ventilation grid
- Refrigeration unit without side vents
- Class III (FL) according to DIN 12876-1
Spécification
3 à 4 L | |
USB | |
Centrifuge | |
Circulateur | |
230 V, 50 Hz |
CE | |
15 l/min | |
-30°C à +150°C | |
15,7 x 9,1 x 25,6 in |