Learn More
JULABO CORIO CP Cryostats à circulation
Suitable for applications with a temperature range up to +200°C. The enhanced pump performance ensures they are suitable for easy temperature control tasks in combination with external applications.
Marque: JULABO 9013714.S1
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 25.60000kg
Description
- Modèles pour les applications internes et externes
- Écran lumineux, clair et facile à lire
- Très silencieux
- Inversion facile de la pompe entre circulation interne et circulation externe
- Raccords de pompe externes
- Pompe à pression puissante et réglable à l’infini
- Couvercle de bain et robinet de vidange inclus
- Grille de ventilation amovible
- Unité de réfrigération sans fentes latérales
- Système d’alerte rapide unique en cas de faible niveau de liquide
- Classe III (FL) conformément à la norme DIN 12876-1
Spécification
3 à 4 L | |
USB, RS232 | |
8 à 27 l/min. | |
-30°C à +200°C | |
CP-450F | |
15,7 x 9,1 x 25,6 in |
CE | |
440 W | |
Centrifuge | |
Circulateur | |
R449A | |
230 V |