Learn More
JULABO CORIO CP Cryostats à circulation
Suitable for applications with a temperature range up to +200°C. The enhanced pump performance ensures they are suitable for easy temperature control tasks in combination with external applications.
5120.00€ - 5600.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 3 à 4 L |
---|---|
Certifications/Conformité | CE |
Communications | USB, RS232 |
Débit | 8 à 27 l/min. |
Type de pompe | Centrifuge |
Code produit | Marque | Réfrigérant | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Réfrigérant | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17794169
|
JULABO
9013713.N1 |
R290 | CP-310F |
5120.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17704179
|
JULABO
9013713.S1 |
R449A | CP-310F |
5120.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17714179
|
JULABO
9013714.N1 |
R290 | CP-450F |
5600.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17724179
|
JULABO
9013714.S1 |
R449A | CP-450F |
5600.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Models for internal and external applications
- Bright, white, easy to read display
- Very quiet
- Easy pump change-over between internal and external circulation
- External pump connections
- Powerful and infinitely adjustable pressure pump
- Bath lid and drain tap included
- Removable ventilation grid
- Refrigeration unit without side vents
- Unique early warning system for low liquid level
- Class III (FL) according to DIN 12876-1
Spécification
3 à 4 L | |
USB, RS232 | |
Centrifuge | |
Circulateur | |
230 V |
CE | |
8 à 27 l/min. | |
-30°C à +200°C | |
15,7 x 9,1 x 25,6 in |