Learn More
Corning™ Microplaques de cristallisation de protéines Crystal EX de nouvelle génération à 96 puits
Solution optimisée pour la cristallisation de protéines à haut rendement en goutte assise
710.00€ - 754.90€
Specifica
Code-barres | Alphanumérique |
---|---|
Couvercle | Sans couvercle |
Array | 8 x 12 |
Couleur | Transparent |
Nbre de puits | 96 |
Codice del prodotto | Marca | Type de puits | Matériau | Volume (métrique) du puits | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Type de puits | Matériau | Volume (métrique) du puits | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10471963
|
Corning™
3550 |
Plat conique | polymère | 1 μl |
754.90€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10057412
|
Corning™
3552 |
Rond | PZero | 2 μl |
754.90€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10436593
|
Corning™
3553 |
Plat conique | PZero | 2 μl |
754.90€
50 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10327152
|
Corning™
3556 |
Rond | Copolymère d’oléfine cyclique | 4 μl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Descrizione
- Deux choix de matériaux : copolymère d’oléfine cyclique (COC) et polymère zéro polarisation (PZero) pour une absence totale de polarisation du fond et de biréfringence
- Chacun des 96 puits-réservoirs est accompagné d’un, de trois ou de cinq puits à protéines avec un espacement conforme SBS entre les centres de groupements de puits adjacents. Les puits à protéines haute pureté permettent une visualisation optimale des cristaux au microscope
- La conception du puits en forme de coupelle en cristal facilite le centrage et le prélèvement des cristaux de protéines
- Volume utile du réservoir : 25 à 150 μl
- Sans couvercle ; utilisation d’un film de scellage optique (05-539-107)
- Les marqueurs alphanumériques de chaque ensemble de puits facilitent l’identification sous le microscope
- Conformité aux spécifications SBS pour une compatibilité totale avec la sélection automatisée des cristaux
- Disponibilité avec des surfaces de puits traitées pour être hydrophiles pour un meilleur mélange des microgouttes
Specifica
Alphanumérique | |
8 x 12 | |
96 | |
Non traité | |
10/boîte |
Sans couvercle | |
Transparent | |
Non stérile | |
50/carton |