Learn More
Corning™ Facteurs de croissance des fibroblastes de base (bFGF), recombinant humain
Isolé des glandes pituitaires
Marque: Corning™ 356060
Code nomenclature Nacres: NA.75
Informations supplémentaires : Poids : 0.08000kg
Description
Le portefeuille Corning de cytokines, de facteurs de croissance et de supplémentation en milieux offre un large éventail de protéines qui entraînent la prolifération ou la différenciation des cellules affectées.
- Facteurs de croissance en flacon hautement purifiés avec une activité biologique élevée
- Large gamme de lymphokines naturelles et recombinantes hautement purifiées
- Suppléments de culture enrichis à reconstituer / ajouter dans le milieu de votre choix
- Propagez vos cellules dans des conditions plus définies, dans des milieux exempts de sérum ou à teneur réduite en sérum
Les facteurs de croissance sont des protéines qui se lient aux récepteurs présents à la surface des cellules non hématopoïétiques. Chaque famille de facteurs de croissance affecte des types de cellules spécifiques, par exemple les facteurs de croissance nerveuse (NGF) affectent les types de cellules nerveuses et les facteurs de croissance épidermique (EGF) affectent les types de cellules épithéliales.
Corning offre une vaste gamme de facteurs de croissance dérivés de différentes espèces, naturelles et recombinantes. Ces facteurs de croissance épidermique recombinant humain ont été utilisés pour promouvoir la prolifération à long terme dans la culture cellulaire et pour induire la différenciation cellulaire dans une variété de types de cellules dans des conditions sans sérum ou de sérum réduit.
Informations sur la commande
- Le FGF est fourni lyophilisé, bFGF dans un tampon PBS pH7 3,6 mM pH Tris
- Le bFGF (humain) est lyophilisé
Spécification
-20°C | |
Lyophilisé à partir d’une solution saline tdans un tampon phosphate, sans support, reconstitué dans un milieu dH2O ou sans sérum | |
> 95 % par SDS-PAGE | |
Humaine |
Facteur de croissance des fibroblastes | |
Utile pour la maintenance et la différenciation des neurones sympathiques et sensoriels, ainsi que des cellules neuronales in vitro | |
5 x 10 mu;g | |
E. coli |