Learn More
Corning™ Facteurs de croissance des fibroblastes de base (bFGF), recombinant humain
Isolé des glandes pituitaires
224.91€ - 1815.00€
Spécification
Contenu et stockage | -20°C |
---|---|
Type de produit | Facteur de croissance des fibroblastes |
Formule | Lyophilisé à partir d’une solution saline tdans un tampon phosphate, sans support, reconstitué dans un milieu dH2O ou sans sérum |
À utiliser avec (application) | Utile pour la maintenance et la différenciation des neurones sympathiques et sensoriels, ainsi que des cellules neuronales in vitro |
Pureté ou qualité | > 95 % par SDS-PAGE |
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11563530
|
Corning™
354060 |
Facteur de croissance des fibroblastes | 10 μ g |
224.91€
10µg |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11503620
|
Corning™
356060 |
Facteur de croissance des fibroblastes | 5 x 10 mu;g |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11513620
|
Corning™
356061 |
Facteur de croissance des fibroblastes | 10 x 10 μ g |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Large gamme de lymphokines recombinantes et de produits biochimiques contenant des facteurs de croissance naturels hautement purifiés. Spécifiquement conçue pour une utilisation dans la recherche en biologie cellulaire fondamentale.
- Les produits sont testés pour l’activité biologique dans des dosages appropriés, tels que la capacité des facteurs de croissance à stimuler la prolifération ou la synthèse d’ADN
- Les lymphokines et les facteurs de croissance sont également stérilisés par filtration, en général à l’aide d’une membrane 0,2 μm
- Test pour détecter la présence de bactéries, champignons et mycoplasmes
Les fiches de spécifications comprennent des informations détaillées sur les tests de contrôle qualité, la source du produit, le stockage, la stabilité et les recommandations sur les concentrations expérimentales appropriées.
Informations sur la commande
- Le FGF est fourni lyophilisé, bFGF dans un tampon PBS pH7 3,6 mM pH Tris
- Le bFGF (humain) est lyophilisé
Spécification
-20°C | |
Lyophilisé à partir d’une solution saline tdans un tampon phosphate, sans support, reconstitué dans un milieu dH2O ou sans sérum | |
> 95 % par SDS-PAGE | |
E. coli |
Facteur de croissance des fibroblastes | |
Utile pour la maintenance et la différenciation des neurones sympathiques et sensoriels, ainsi que des cellules neuronales in vitro | |
Humaine |