Learn More
Corning™ Bouchons à vis filetés phénoliques noirs avec joints en PTFE
Fabriqués en résines spécialement formulées pour résister aux effets de la température et de la vapeur dans l’autoclave. Les bouchons à vis filetés phénoliques noirs avec joints en PTFE Corning™ fournissent une surface d’étanchéité hautement inerte.
Marque: Corning™ 9998-24
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.05897kg
Description
Fabriqués en résines spécialement formulées pour résister aux effets de la température et de la vapeur dans l’autoclave.Les bouchons à vis filetés phénoliques noirs avec joints en PTFE Corning™ fournissent une surface d’étanchéité hautement inerte.
Ce bouchon est fabriqué en résines spécialement formulées pour résister aux effets de la température et de la vapeur dans l’autoclavage. Les bouchons sont fournis avec un revêtement en caoutchouc collé sur lequel est solidement lié une interface en PTFE qui fournit une face d’étanchéité très inerte.
Spécification
Bouchon à vis | |
PTFE | |
Phénolique | |
12,5 mm | |
12/carton |
24-400 | |
Autoclavables | |
Noir | |
12/Bte | |
PTFE, caoutchouc |