Learn More
Corning™ Bouchons à vis filetés phénoliques noirs avec joints en PTFE
Fabriqués en résines spécialement formulées pour résister aux effets de la température et de la vapeur dans l’autoclave. Les bouchons à vis filetés phénoliques noirs avec joints en PTFE Corning™ fournissent une surface d’étanchéité hautement inerte.
38.23€ - 410.00€
Spécification
Type de produit | Bouchon à vis |
---|---|
Matériau de revêtement | PTFE |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | Phénolique |
Couleur | Noir |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10272703
|
Corning™
9998-13 |
13,5 mm | 13-415 |
272.50€
288 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10795943
|
Corning™
9998-24 |
12,5 mm | 24-400 |
38.23€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10755763
|
Corning™
9998-15 |
16 mm | 15-415 |
272.50€
288 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11333865
|
Corning™
9998-18 |
17,5 mm | 18-415 |
118.17€
192 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11931899
|
Corning™
9998-18 |
17,5 mm | 18-415 |
410.00€
192 pièces |
Expédition estimée: 20-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Fabriqués en résines spécialement formulées pour résister aux effets de la température et de la vapeur dans l’autoclave.Les bouchons à vis filetés phénoliques noirs avec joints en PTFE Corning™ fournissent une surface d’étanchéité hautement inerte.
- Doublure en caoutchouc collée solidement fixée à une interface en PTFE
- Autoclavable et réutilisable
Spécification
Bouchon à vis | |
Autoclavables | |
Noir |
PTFE | |
Phénolique | |
PTFE, caoutchouc |