Learn More
Corning™ Plaques de dosage en polypropylène à 96 puits noir et blanc
Adhérence plus faible des composés et meilleure résistance aux solvants que les plaques en PS
393.72€ - 517.86€
Spécification
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Matériau | PP |
Nbre de puits | 96 |
Volume (métrique) de travail | 75 à 200 μl |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17710698
|
Corning™
3355 |
Blanc |
393.72€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10285421
|
Corning™
3356 |
Noir |
517.86€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Solution idéale pour les dosages par fluorescence et luminescence et pour le stockage de composés
- Puits à fond rond
- Surface non traitée
Spécification
Standard | |
PP | |
75 à 200 μl | |
Non traité |
8 x 12 | |
96 | |
Non stérile | |
Solution idéale pour les dosages par fluorescence et luminescence et pour le stockage de composés |