Learn More
Corning™ Grattoirs de cellules
La lame orientable coudée minimise l’endommagement des cellules et garantit un contact régulier avec la surface de croissance. Les grattoirs de cellules Corning™ sont idéals pour la récolte de cellules.
311.54€ - 403.81€
Spécification
Type de produit | Grattoir de cellules |
---|---|
Comprend | Lame avec manche |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de lame | Longueur (métrique) de la poignée | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de lame | Longueur (métrique) de la poignée | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10702192
|
Corning™
3010 |
1,8 cm | 25 cm |
311.54€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10370881
|
Corning™
3011 |
3 cm | 39 cm |
403.81€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
La lame orientable coudée minimise l’endommagement des cellules et garantit un contact régulier avec la surface de croissance. Les grattoirs de cellules Corning™ sont idéals pour la récolte de cellules.
- Longue poignée permettant un accès facile aux flacons de culture cellulaire et aux flacons rotatifs
- Conçus pour une utilisation dans des flacons de 25 et 75 cm3
- Stériles ; Certifiés apyrogènes
- Emballés individuellement
Spécification
Grattoir de cellules | |
Lame avec manche | |
Stérile |