Learn More
Corning™ Flacons de culture cellulaire de surface CellBIND™
Améliorent la mouillabilité de la surface pour une adhérence cellulaire plus homogène. Les flacons de culture cellulaire de surface Corning™ CellBIND™ sont disponibles dans un grand nombre de tailles, de présentation et avec plusieurs types de bouchons différents pour répondre à tous les besoins des laboratoires.
Marque: Corning™ 431328
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 12.79129kg
Description
- 25 à 225 cm2 de zone de croissance disponible
- À partir de PS vierge optiquement transparent
- Traité avec un traitement de surface Corning™ CellBIND™ pour une meilleure adhérence de cellules
- Numéros de lot imprimés pour faciliter la traçabilité
- 100 % au test d’intégrité
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Apyrogènes
Spécification
Oui | |
Noir | |
250 à 380 ml | |
Microbiologie aérobie et culture cellulaire | |
Basse | |
Erlenmeyer à baffles | |
Oui | |
Ventilé/Fermé | |
35 à 52,5 ml |
8,45 à 12,84 oz | |
Caoutchouc | |
Verre | |
Le bouchon de bras latéral 20-415 et le bouchon supérieur sont revêtus de caoutchouc styrène-butadiène | |
8/Carton | |
Fibronectine | |
Stérile | |
175 cm2 |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.