Learn More
Corning™ CellCube™ Tubing Adaptor
A new closed system offering designed to help reduce the risk of adventitious contamination
Marque: Corning™ 3236
Informations supplémentaires : Poids : 1.28200kg
Description
- Cube cellulaire à système clos
- Modules CellCube 10, 25, 100, boucles de circulation et connecteurs
- Permet une mise à l’échelle des cellules adhérentes facile à intégrer de manière transparente avec les connecteurs AseptiQuik™ et MPC.
Specifications
9,53 mm | |
4 | |
Accessoires du système |
Tube plongeur, avec filtre en PTFE de 0,2 μm, LLM | |
1/Paquet |