Learn More
Corning™ CellCube™ Tubing Adaptor
A new closed system offering designed to help reduce the risk of adventitious contamination
340.70€ - 1249.25€
Spécification
Diamètre (métrique) Tube interne | 9,53 mm |
---|---|
Nbre par carton | 4 |
Nb par paquet | 1/Paquet |
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17249109
|
Corning™
3236 |
Accessoires du système |
1249.25€
4 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17259109
|
Corning™
3237 |
AseptiQuik™ S connecté à un MPC mâle |
340.70€
4 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17269109
|
Corning™
3238 |
CellBind CellStack |
340.70€
4 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Closed System Cell Cube
- CellCube 10, 25, 100 modules, circulation loops, and connectors
- Allows for easy adherent cell scale-up that integrate seamlessly with AseptiQuik™ and MPC connectors.
Spécification
9,53 mm | |
4 | |
1/Paquet |