Learn More
Corning™ CellCube™ Tubing Adaptor
A new closed system offering designed to help reduce the risk of adventitious contamination
Marque:  Corning™ 3237
Informations supplémentaires : Poids : 0.85500kg
Code produit. 17259109
  • 340.70€ / 4 pièces
Expédition estimée: 01-08-2024
Description
  • Cube cellulaire à système clos
  • Modules CellCube 10, 25, 100, boucles de circulation et connecteurs
  • Permet une mise à l’échelle des cellules adhérentes facile à intégrer de manière transparente avec les connecteurs AseptiQuik™ et MPC.
Spécification
Spécification
9,53 mm
4
AseptiQuik™ S connecté à un MPC mâle
Tube plongeur, avec filtre en PTFE de 0,2 μm, LLM
1/Paquet