Learn More
Corning™ CellCube™ Tubing Adaptor
A new closed system offering designed to help reduce the risk of adventitious contamination
Marque:  Corning™ 3238
Informations supplémentaires : Poids : 0.85500kg
Code produit. 17269109
  • 340.70€ / 4 pièces
Expédition estimée: 02-08-2024
Description
  • Cube cellulaire à système clos
  • Modules CellCube 10, 25, 100, boucles de circulation et connecteurs
  • Permet une mise à l’échelle des cellules adhérentes facile à intégrer de manière transparente avec les connecteurs AseptiQuik™ et MPC.
Spécification
Spécification
9,53 mm
4
CellBind CellStack
Tubulure de pompe Norprene de 3/16 in, pinces à cliquet pour tubulure, raccords en T cannelés, raccord réducteur cannelé, attaches en fil de 4 in, raccords en Y cannelés, filtres pour seringue en PTFE cannelés de 50 mm, raccords Luer mâles cannelés, raccords Luer femelles cannelés, prises Luer mâles, Interlink
1/Paquet