Learn More
Corning™ Récipient à échantillons coliforme
Déchlore automatiquement l’échantillon
76.75€ - 83.92€
Spécification
Certifications/Conformité | EPA |
---|---|
Couleur de bouchon | Naturel |
Matériau du bouchon | PP |
Type de bouchon | Bouchon à clipser |
Volume (métrique) | 120 mL |
Includes: Labels (09-730-91 only)
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10258673
|
Corning™
1705-100 |
Sans comprimé de thiosulfate de sodium |
76.75€
100 pièces |
Expédition estimée: 27-02-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||||
10126483
|
Corning™
1700-100 |
Avec comprimé de thiosulfate de sodium |
84.51€ 83.92€ / 100 pièces Économisez 0.59€ 0.70% de réduction |
Expédition estimée: 27-02-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||||
Description
- Stérile par procédé, le récipient jetable est livré avec un comprimé de thiosulfate de sodium pour la déchloration
- Le couvercle hermétique à clipser avec flèche de verrouillage garantit que la stérilité n’a pas été compromise ; Étanche aux fuites s’il est convenablement scellé
- Le lien d’attache sur le bouchon garantit qu’il reste fermé pendant le transport
Informations sur la commande
Également disponible sans le comprimé de thiosulfate de sodium pour les échantillons qui ne nécessitent pas de déchloration.
Compliance
La ligne de remplissage répond aux exigences de tolérance de l’EPA américaine
Spécification
EPA | |
PP | |
120 mL | |
Test pour détecter la présence de bactéries coliformes, des contaminants microbiologiques dans l’eau potable | |
Col large | |
4 oz. | |
9,6cm | |
4,64cm |
Naturel | |
Bouchon à clipser | |
Oui | |
Oui | |
Stérile | |
3,77 in | |
1,82 in |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Récipient à échantillons coliforme