Learn More
Corning™ Flacon d’agitation jetable avec bouchon supérieur et bras latéraux coudés
Le système prêt à l’emploi est livré avec une spatule et un aimant intégré, ce qui élimine le besoin de l’assemblage fastidieux, ou le nettoyage et le réassemblage
1048.91€ - 1091.22€
Spécification
Couleur de bouchon | Noir |
---|---|
Matériau du bouchon | PEHD vierge |
Matériau | Verre |
Nbre par carton | 12 |
Nb par paquet | 1/Paquet |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10067312
|
Corning™
3152 |
125 à 190 ml |
1048.91€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10586053
|
Corning™
3153 |
500 ml |
1091.22€
12 pièces |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En PS ISO 10993
- Produit comparable à un flacon d’agitation en verre traditionnel pour la croissance des lignées de cellules en suspension et d’autres cultures adhérentes sur des billes microporteuses
- La taille et la hauteur de la spatule sont optimisées pour chaque taille de récipient
- L’aimant fournit une rotation douce et régulière aux vitesses voulues sur tout type d’agitateur de laboratoire à vitesse lente
- L’accumulation de chaleur dans le récipient est réduite par le biais d’un rebord spécialement conçu à cette fin, qui élève le récipient pour qu’il ne touche plus la surface de la plaque d’agitation
- La base évasée procure une plus grande stabilité et un meilleur maintien
Spécification
Noir | |
Verre | |
1/Paquet | |
2 | |
Stérile |
PEHD vierge | |
12 | |
45° | |
Oui | |
Filtre |