Learn More
Corning™ Pointes de pipettes à filtre Isotip™
Idéales pour les applications où la prévention de la contamination croisée est critique, telles que l’amplification d’ADN et la manipulation de radio-isotopes
Marque: Corning™ 4807
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 1.22470kg
Description
- Les pointes de pipettes filtrées IsoTip sont dotées d’une barrière hydrophobe inerte qui empêche les contaminants par aérosol d’entrer en contact avec les corps de pipettes. (Un guide de compatibilité des pointes de pipettes peut être demandé ou téléchargé à partir du site Internet de Corning).
- Idéales pour les applications où la prévention de la contamination croisée est critique, telles que l’amplification d’ADN et la manipulation de radio-isotopes
- Emballage stérile.
- Sans DNAse / RNAse.
- Apyrogène
Spécification
Gilson™ Pipetman™, Pipeteur ultra-micro universel | |
Rond | |
À filtre | |
Naturel | |
Portoir |
PP (polypropylène) | |
0,2 à 10 μl | |
Stérile | |
Universel | |
Portoir |