Learn More
Corning™ Tubes à centrifuger en PE téréphtalate (PET)
Fabriqués en PET rigide transparent pour une visibilité maximale. Les tubes à centrifuger en PE téréphtalate (PET) Corning™ possèdent des fonds coniques et des bouchons à joint en PE haute densité, offrant ainsi un tube à centrifuger de première qualité.
198.80€ - 326.79€
Spécification
Matériau du bouchon | HDPE |
---|---|
Couleur de bouchon | Orange |
Couleur | Transparent |
Jetable | Oui |
Matériau | PET |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10272861
|
Corning™
430053 |
15 ml | 17 mm | 119 mm | Sans rack |
198.80€
500 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10262861
|
Corning™
430055 |
15 ml | 17 mm | 118,5 mm | Rack |
205.16€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10684541
|
Corning™
430304 |
50 mL | 30 mm | 114 mm | Rack |
326.79€
500 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Fond conique
- Polyéthylène téréphtalate transparent (PET)
- Stériles, certifiés exemptes de RNase / DNase et apyrogènes
- Col large avec bouchon fileté
- FCR max. : 3600 x G
- Gradués (5 à 50 ml) à intervalles de 2,5 ml
- 29,1mm (D.E.) (approx.)
- 115,5 mm (L) (env.)
- Jetable
- Bouchon à joint en HDPE (env 35,2 mm ; Orange)
Informations sur la commande
Rack inclus
Spécification
HDPE | |
Transparent | |
PET | |
Stérile | |
Conique | |
Oui | |
Oui | |
3600 x g |
Orange | |
Oui | |
500 | |
Conique | |
Bouchon à joint | |
Grande zone de marquage blanche | |
Tube à centrifuger |