Learn More
Corning™ Bouchons à vis pour tubes de culture jetables
Avec joint en caoutchouc blanc
Marque: Corning™ 99999-15
62.56 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 2.40000kg
Description
En composé phénolique. Ces bouchons sont dotés d’un revêtement en caoutchouc blanc.
Spécification
Bouchon à vis | |
Revêtement en caoutchouc | |
Phénolique | |
16 mm | |
1000/carton | |
Tubes de culture |
15-415 | |
Autoclavables | |
Noir | |
1000/Bte | |
Caoutchouc |