Learn More
Corning™ Bouchons à vis pour tubes de culture jetables
Avec joint en caoutchouc blanc
105.00€ - 447.71€
Spécification
Type de produit | Bouchon à vis |
---|---|
Matériau de revêtement | Revêtement en caoutchouc |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | Phénolique |
Couleur | Noir |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10426843
|
Corning™
99999-13 |
13.5 mm | 13-415 |
319.14€
1000 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11359263
|
Corning™
99999-13 |
13.5 mm | 13-415 |
362.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10602624
|
Corning™
99999-18 |
17.5 mm | 18-415 |
447.71€
1000 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11952348
|
Corning™
99999-18 |
17.5 mm | 18-415 |
124.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10150403
|
Corning™
99999-15 |
16 mm | 15-415 |
361.94€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11942348
|
Corning™
99999-15 |
16 mm | 15-415 |
105.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- À base de composé phénolique noir
- Produit jetable
- Produit autoclavable
Spécification
Bouchon à vis | |
Autoclavables | |
Noir | |
1000/carton |
Revêtement en caoutchouc | |
Phénolique | |
1000/Bte | |
Tubes de culture |