Learn More
Corning™ Boîtes de culture traitées pour culture tissulaire
Traitées pour culture tissulaire (TC) pour offrir une adhérence et une croissance optimales des cellules adhérentes. Les boîtes de culture traitées pour culture tissulaire Corning™ constituent une solution idéale pour la croissance et la conservation des cellules in vitro
Marque: Corning™ 430293
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 9.78750kg
Description
- La surface Corning™ CellBIND™ est un nouveau traitement de culture cellulaire qui augmente la capacité de mouillabilité de surface pour une adhérence cellulaire plus uniforme et plus homogène
- Les boîtes de surface à fixation ultra-basse sont dotées d’une couche d’hydrogel à liaison covalente qui minimise l’adhérence cellulaire, l’absorption des protéines et l’activation cellulaire
- 10 boîtes/sachet sont disponibles pour les boîtes de 100 mm (n° de cat. 430293)
- Les boîtes carrées de 245 mm offrent une surface de croissance de 500 cm2
- L’empilage des microbilles facilite la manipulation
- Les évents permettent des échanges gazeux homogènes
- À partir de PS vierge optiquement transparent
- Stérile
- Apyrogènes
Style de boîte (mm) = diamètres réels de surface de croissance : Boîte de 35 mm = 34,4 mm ; boîte de 60 mm = 52,1 mm ; boîte de 100 mm = 83,8 mm ; boîte de 150 mm = 139,1 mm.
N° de cat. 431110, boîtes carrées avec dimensions intérieures inférieures de 224 x 224 mm.
Informations sur la commande
Les quantités d’emballages diffèrent.Pour plus de détails, consultez le tableau de commande.
Spécification
Transparent | |
Polystyrène | |
Plat | |
Transparent | |
Oui | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Plaque de Pétri pour culture cellulaire | |
Couvercle | |
10/Paquet | |
20 mm |
Oui | |
80,5 dia. x 20 mm H | |
16,5 ml (puits) | |
55 cm2 | |
Non quadrillé | |
Ronde | |
Culture cellulaire | |
11 à 16,5 ml | |
480/Carton | |
100 mm de dia | |
100 mm |