Learn More
Corning™ Flacons Erlenmeyer en PC jetables, deux et trois litres
En polycarbonate optiquement transparent pour une visibilité et une durabilité maximales. Les flacons Erlenmeyer en PC jetables Corning™ de deux et trois litres sont idéals pour les applications de culture avec agitateur.
Marque: Corning™ 431253
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 1.62000kg
Description
- Les flacons Fernbach offrent une surface plus importante pour les échanges gazeux
- En polycarbonate optiquement transparent
- Idéal pour les applications de culture avec agitateur
- Les fonds à baffles améliorent le mélange et augmentent l’échange de gaz
- Bouchons ventilés fournis dans chaque boîte de produit pour les applications nécessitant un échange de gaz stérile
- Stérilisé par irradiation aux rayons gamma et apyrogène
- Sans RNase ni DNase
Spécification
101,44 oz | |
PEHD vierge | |
3000 ml | |
Pour la fermentation, la croissance et la culture de cellules et les procédures de génie génétique et les agitateurs rotatifs et alternatifs | |
4 | |
Oui | |
Stérile | |
Ventilé/Fermé |
Noir | |
Système Cell Factory EasyFill | |
Polystyrène | |
Vertical | |
1/Paquet | |
Large | |
À baffles |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.