Learn More
Corning™ Flacons Erlenmeyer en PC jetables, deux et trois litres
En polycarbonate optiquement transparent pour une visibilité et une durabilité maximales. Les flacons Erlenmeyer en PC jetables Corning™ de deux et trois litres sont idéals pour les applications de culture avec agitateur.
340.57€ - 393.05€
Spécification
Couleur de bouchon | Noir |
---|---|
Matériau du bouchon | PEHD vierge |
Description | Système Cell Factory EasyFill |
Matériau | Polystyrène |
À utiliser avec (application) | Pour la fermentation, la croissance et la culture de cellules et les procédures de génie génétique et les agitateurs rotatifs et alternatifs |
Code produit | Marque | Forme du fond | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Forme du fond | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10092591
|
Corning™
431256 |
À baffles | 2000 ml |
393.05€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10216821
|
Corning™
431252 |
Ordinaire ; aucune baffle | 3000 ml |
340.57€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10410292
|
Corning™
431253 |
À baffles | 3000 ml |
355.25€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10410482
|
Corning™
431255 |
Ordinaire ; aucune baffle | 2000 ml |
393.05€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Les flacons Fernbach offrent une surface plus importante pour les échanges gazeux
- Produit pouvant être utilisé pour les cultures ou le stockage de milieux
- Bouchons ventilés fournis dans chaque boîte de produit pour les applications nécessitant un échange de gaz stérile
- Produit disponible avec un fond à baffles et sans baffles
- Emballage individuel
- Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et certifiés apyrogènes
- Sans DNAse / RNAse
- Produit autoclavable conformément aux instructions fournies
Spécification
Noir | |
Système Cell Factory EasyFill | |
Pour la fermentation, la croissance et la culture de cellules et les procédures de génie génétique et les agitateurs rotatifs et alternatifs | |
1/Paquet | |
Large | |
Ventilé/Fermé |
PEHD vierge | |
Polystyrène | |
Vertical | |
Oui | |
Stérile |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.