Learn More
Falcon™ Bouchons à vis ventilés pour flacons
Pour une utilisation avec les flacons Falcon de 25, 75 et 175 cm2
Marque: Falcon™ 354638
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Assurez un échange de gaz homogène et minimisez la contamination
- Les bouchons en polyéthylène avec filtre à membrane microporeuse intégrée et hydrophobe de 0,2 μm permettent un échange constant de gaz lorsque les bouchons sont en position fermée.
- Les gaz requis, ou la croissance cellulaire et le métabolisme passent librement par la ventilation tandis que les microorganismes ne le peuvent pas. Les bouchons ventilés Falcon ne s’humidifieront pas.
- Les bouchons ventilés minimisent la contamination associée à une incubation ouverte standard. Les bouchons ventilés empêchent les milieux qui peuvent être piégés dans un bouchon partiellement ouvert de bloquer l’échange de gaz. Les bouchons ne tomberont pas dans l’incubateur à cause des vibrations.
Spécification
Polyéthylène | |
Flacons Falcontrade; de 75 cm2 | |
Bouchon, ventilé | |
Bouchon à vis |
Bleu | |
Évent de membrane de 0,2 mu;m | |
Stérile |