Learn More
Falcon™ Bouchons à vis ventilés pour flacons
Pour une utilisation avec les flacons Falcon de 25, 75 et 175 cm2
98.05€ - 155.00€
Spécification
Matériau du bouchon | Polyéthylène |
---|---|
Couleur | Bleu |
Comprend | Évent de membrane de 0,2 mu;m |
Type de produit | Bouchon, ventilé |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10256821
|
Falcon™
354637 |
Flacons Falcontrade; de 25 cm2 |
126.00€
100 pièces |
N/A | |||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
10204861
|
Falcon™
354638 |
Flacons Falcontrade; de 75 cm2 |
155.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10709471
|
Falcon™
354639 |
Flacons Falcontrade; de 175 cm2 |
98.05€
50 pièces |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Polyéthylène
- Contient un évent de membrane de 0,2 μm qui permet un échange gazeux homogène tout en empêchant le passage des bactéries et des champignons, ce qui réduit les risques de contamination normalement associés à la culture cellulaire standard durant la phase d’incubation ouverte
- Stérile
Spécification
Polyéthylène | |
Évent de membrane de 0,2 mu;m | |
Stérile |
Bleu | |
Bouchon, ventilé | |
Bouchon à vis |