Learn More
Corning™ Microtubes à centrifuger avec bouchon à clipser Costar™
Comprend un bouchon à clipser avec un joint étanche qui permet une ouverture et une fermeture répétées avec des surfaces à bouchon plat pour un étiquetage pratique. Les microtubes à centrifuger à bouchon à clipser Corning™ Costar™ sont compatibles avec les principaux rotors de microcentrifugeuse.
41.11€ - 356.25€
Spécification
FCR max. | 17000 xG |
---|---|
Type de produit | Microtube à centrifuger |
Type de couvercle | Bouchon à clipser |
Certifications/Conformité | Sans DNAse, RNAse |
Matériau du bouchon | PP |
Code produit | Marque | Couleur | Capacité (métrique) | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Capacité (métrique) | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10611442
|
Corning™
3209 |
Multicolore | 0,65 mL | 1000/boîte |
105.88€
1000 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10718402
|
Corning™
3208 |
Naturel | 0,65 mL | 1000/boîte |
105.88€
1000 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10276141
|
Corning™
3213 |
Naturel | 2 mL | 1000/boîte |
89.66€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10429521
|
Corning™
3620 |
Naturel | 1,7 mL | 500/boîte |
42.44€
500 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10467221
|
Corning™
3622 |
Multicolore | 1,7 mL | 500/boîte |
41.11€
500 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10439521
|
Corning™
3621 |
Naturel | 1,7 mL | 5000/boîte |
356.25€
5000 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Graduations externes
- Zones de marquage dépolies
- Résistent à des forces de 17 000 x g
- Fournis non stériles et autoclavables
- Tubes de couleurs naturelles ou arc-en-ciel (bleu, vert, jaune, rouge et orange)
Specifications
17000 xG | |
Bouchon à clipser | |
PP | |
PP | |
Oui | |
Conique |
Microtube à centrifuger | |
Sans DNAse, RNAse | |
Autoclavables | |
Non stérile | |
Bouchon à clipser |