Learn More
Corning™ Kit de portoirs Costar™ Netwell™
Permet un traitement simultané
166.28€ - 171.10€
Spécification
Type | Kit de portoirs |
---|---|
Nb par paquet | 8/boîte |
Nbre par carton | 8/carton |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10631272
|
Corning™
3520 |
15 mm | Permet un traitement simultané d’un maximum de (12) échantillons par portoir |
171.10€
8 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10515531
|
Corning™
3521 |
24 mm | Permet un traitement simultané d’un maximum de 6 échantillons par portoir |
166.28€
8 pièces |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Kit de portoirs Corning ™Netwell™
Spécification
Kit de portoirs | |
8/boîte | |
8/carton |