Learn More
Corning™ Inserts et boîtes de culture Costar™ Transwell™
aucune valeur
591.53€ - 677.88€
Spécification
Forme du fond | Rond |
---|---|
Surface de culture | 44 cm2 |
Stérilité | Stérile |
Traitement de surface | Culture cellulaire |
Type | Insert |
Code produit | Marque | Membrane de support | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Membrane de support | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10164381
|
Corning™
3420 |
3.0μm |
677.88€
12 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10630312
|
Corning™
3419 |
0,4μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Inserts traités pour culture tissulaire fournis avec des boîtes de 100 mm de diamètre
- La membrane en PC est compatible avec la plupart des fixateurs et colorants organiques
- Diamètre de l’insert : 75 mm
- Surface de croissance : 44 cm2
- Stériles
Coculture, transfert de substances actives, fécondation in vitro et études sur la pathogenèse v
Informations sur la commande
Conditionnement individuel.Douze inserts (avec boîtes de culture) par boîte.
Spécification
Rond | |
Stérile | |
Insert | |
75 mm |
44 cm2 | |
Culture cellulaire | |
9 ml |