Learn More
Fisherbrand™ Minuteur
Utilisez ce minuteur pour une variété d’applications de mesure du temps. Les minuteurs Fisherbrand™ sont fournis avec un certificat Traceable garantissant leur précision.
14.75€ - 31.51€
Spécification
Type de produit | Minuteur |
---|---|
Alarms | Alarme sonore |
Affichage | Numérique |
Quantité | 1 unité |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Plage de durée | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Plage de durée | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11865311
|
Fisherbrand™
|
60 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11507493
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 10 h |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Minuteur avec clavier numérique complet
- 76 x 63 x 25 mm
- 10 heures
Spécification
Minuteur | |
Alarme sonore | |
Numérique | |
1 unité |