Learn More
Hirschmann™ Chambres de comptage avec pinces
Avec pinces doubles pour un positionnement sécurisé.
84.60€ - 92.50€
Spécification
Description | Double structure nette |
---|---|
Profondeur (métrique) | 0,1 mm |
Certifications/Conformité | Marquage CE selon les normes IVD 98/79 CE |
Comprend | 2 lamelles en verre pour hémocytomètre |
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10345511
|
Hirschmann™
8110101 |
Chambre de comptage, Burker |
84.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10049630
|
Hirschmann™
8110103 |
Chambre de comptage, Neubauer |
92.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Double structure nette
- Avec pinces
- Comprend 2 lamelles en verre pour hémocytomètre
- Avec le numéro de LOT sur l’emballage
- Étiquetée avec : utilisable jusqu’à, marquage CE conformément à IVD98/79 CE
Spécification
Double structure nette | |
0,1 mm | |
Marquage CE selon les normes IVD 98/79 CE | |
2 lamelles en verre pour hémocytomètre |