Learn More
Hirschmann™ Chambres de comptage avec pinces
Avec pinces doubles pour un positionnement sécurisé.
Marque: Hirschmann™ 8110103
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Double structure nette
- Avec pinces
- Comprend 2 lamelles couvre-objet pour hémacytomètre
- Avec le numéro de LOT sur l’emballage
- Marquage : date d’expiration, marquage CE conformément à la norme IVD 98/79 CE
Spécification
Chambre de comptage, Neubauer | |
0,1 mm | |
2 lamelles couvre-objet pour hémacytomètre |
Double structure nette | |
Marquage CE conforme à la norme IVD 98/79 CE |