Learn More
COX-1/Cyclooxygenase-1 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène COX-1/Cyclooxygenase-1
Concentration 253 μg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16801584
Afficher les documents
Proteintech
13393-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
16891574
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
13393-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
The COX-1/Cyclooxygenase-1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human COX-1/Cyclooxygenase-1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The COX-1/Cyclooxygenase-1 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
COX-1/Cyclooxygenase-1
Western Blot, Immunohistochemistry
Unconjugated
Human, Rat, Mouse
IgG
253 μg/mL
Polyclonal
Rabbit
5742
Primary
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt