Learn More
COX-1/Cyclooxygenase-1 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | COX-1/Cyclooxygenase-1 |
|---|---|
| Concentration | 253 μg/mL |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16801584
|
Proteintech
13393-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16891574
|
Proteintech
13393-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Beschreibung
The COX-1/Cyclooxygenase-1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human COX-1/Cyclooxygenase-1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The COX-1/Cyclooxygenase-1 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
| COX-1/Cyclooxygenase-1 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| Human, Rat, Mouse | |
| IgG |
| 253 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| 5742 | |
| Primary |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.