missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
COX-2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 2V7G8, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
214.00€ - 532.00€
Spécification
| Antigène | COX-2 |
|---|---|
| Clone | 2V7G8 |
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18329632
|
Novus Biologicals
NBP3-16220-20UL |
20 μg |
214.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18303284
|
Novus Biologicals
NBP3-16220-100UL |
100 μg |
532.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
COX-2 Monoclonal antibody specifically detects COX-2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Spécification
| COX-2 | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| COX-2, COX2cyclooxygenase 2b, cyclooxygenase-2, EC 1.14.99, EC 1.14.99.1, GRIPGHS, hCox-2, PGG/HS, PGH synthase 2, PGHS-2, PHS II, PHS-2, prostaglandin G/H synthase 2, prostaglandin G/H synthase and cyclooxygenase, Prostaglandin H2 synthase 2, Prostaglandin-endoperoxide synthase 2, prostaglandin-endoperoxide synthase 2 (prostaglandin G/H synthase andcyclooxygenase) | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 505-604 of human COX-2 (P35354). GETMVEVGAPFSLKGLMGNVICSPAYWKPSTFGGEVGFQIINTASIQSLICNNVKGCPFTSFSVPDPELIKTVTINASSSRSGLDDINPTVLLKERSTEL | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 2V7G8 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Signal Transduction | |
| PBS, 50% glycerol, pH7.3 | |
| 5743 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit