missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COX4 Antibody (CL3515) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™

Code produit 30287204 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30287204 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30287204 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP261620APC

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

COX4 Monoclonal antibody specifically detects COX4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène COX4
Applications Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone CL3515
Conjugué APC
Formule PBS
Alias de gène COX IV-1, COX4-1, COX4COXIV, Cytochrome c oxidase polypeptide IV, cytochrome c oxidase subunit 4 isoform 1, mitochondrial, cytochrome c oxidase subunit IV isoform 1cytochrome c oxidase subunit IV, MGC72016
Espèces hôtes Mouse
Immunogène This antibody was developed using a recombinant protein derived from P13073, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cellular Markers, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Loading Controls, Neuroendocrinology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1327
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4⪚C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.