Learn More
COX4-I1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
220.00€ - 326.00€
Spécification
| Antigène | COX4-I1 |
|---|---|
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18662779
|
Novus Biologicals
NBP3-05850-100ul |
100 μg |
326.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18667368
|
Novus Biologicals
NBP3-05850-50ul |
50 μg |
220.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
COX4-I1 Polyclonal antibody specifically detects COX4-I1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Spécification
| COX4-I1 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human COX4-I1. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |