Learn More
COX5b Rabbit anti-Human, Clone: 21, Novus Biologicals™
Code produit 18222857 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18222857 50 μg 50µL
18208796 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18222857 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP29031250UL
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Rabbit Monoclonal Antibody
COX5b Monoclonal specifically detects COX5b in Human samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène COX5b
Applications ELISA, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 21
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000
Formule 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gène COXVB, Cytochrome c oxidase polypeptide Vb, cytochrome c oxidase polypeptide VB, mitochondrial, cytochrome c oxidase subunit 5B, mitochondrial, cytochrome c oxidase subunit Vb
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant Human COX5b Protein
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1329
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus