Learn More
CPC™ Raccords à déconnexion rapide série HFC, High-Volume
0,37 po de diamètre du débit (9,5 mm)
30.35€
Spécification
Diamètre (métrique) interne | 9,5 mm |
---|---|
Matériau | EPDM |
Température min. de fonctionnement (impériale) | 32°F |
Température min. de fonctionnement (métrique) | 0°C |
Hauteur (métrique) | 36 mm |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Longueur totale (impériale) | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Longueur totale (impériale) | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11987985
|
CPC™
31303-11 |
0,5 in | 2,8 in | cannelure 0,5 po, vanne |
30.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Description
- Les raccords à débit élevé permettent un débit comparable à de nombreux raccords nominaux de 0,5 po
- Avec vannes de fermeture
- Polypropylène gris résistant aux produits chimiques avec ressorts en acier inoxydable 316 et joints toriques EPDM résistants aux fuites
- Pression de service : vide à 60 psi (4,2 bar)
- Température de fonctionnement : 0° C à 71°C (32°F à 160°F)
- Stérilisation par irradiation possible
- Les corps ont des raccords à filetage de tuyau MNPT ou cannelés (pour connexion en ligne) ; avec vannes de fermeture
- Les inserts sont dotés de raccords à filetage de tuyau MNPT, cannelés droits ou à angle droit, avec ou sans vannes de fermeture
Les tailles de débit du raccord et de l’insert doivent correspondre, mais les dimensions de D.I. des tubulures peuvent être différentes.
Idéal pour une utilisation avec du matériel de laboratoire, des instruments médicaux et chirurgicaux, le transfert d’eau, les systèmes d’air et d’autres applications
Spécification
9,5 mm | |
32°F | |
36 mm | |
Vannes de fermeture | |
Gris | |
160°F |
EPDM | |
0°C | |
1,4 in | |
EPDM | |
60°psi | |
71°C |