missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPS1 Antibody (CPS1/8417), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Code produit 18643825 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18643825 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18643825 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP323985APC

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

CPS1 Monoclonal antibody specifically detects CPS1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CPS1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone CPS1/8417
Conjugué APC
Formule PBS
Alias de gène carbamoyl-phosphate synthase [ammonia], mitochondrial, carbamoyl-phosphate synthase 1, mitochondrial, carbamoyl-phosphate synthetase 1, mitochondrial, carbamoylphosphate synthetase I, Carbamoyl-phosphate synthetase I, CPSase I, CPSASE1, EC 6.3.4.16
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant human CPS1 protein
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1373
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.