missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPS1 Antibody (SPM615), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Code produit 18764003 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 350
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
18764003 0.1 mL, Alexa Fluor 350
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18764003 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP247905AF350

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

CPS1 Monoclonal antibody specifically detects CPS1 in Human, Canine samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CPS1
Applications Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone SPM615
Conjugué Alexa Fluor 350
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène carbamoyl-phosphate synthase [ammonia], mitochondrial, carbamoyl-phosphate synthase 1, mitochondrial, carbamoyl-phosphate synthetase 1, mitochondrial, carbamoylphosphate synthetase I, Carbamoyl-phosphate synthetase I, CPSase I, CPSASE1, EC 6.3.4.16
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant human CPS1 protein (Uniprot: P31327)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Amino Acids Drugs and other smAll species molecules, Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1373
Espèces cibles Human, Canine
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.