missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CPT1C-specific Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Proteintech 12969-1-AP-20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The CPT1C-specific antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human CPT1C-specific. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The CPT1C-specific antibody has been validated for the following applications: WB, IP, IHC, ELISA analysis.Spécification
| CPT1C-specific | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity purification | |
| RUO | |
| 126129 | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
| Polyclonal Antibody | |
| IgG |
| Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, ELISA | |
| 550 μg/mL | |
| CATL1; CPT1P; CPTIC; FLJ23809 | |
| Recombinant Protein | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| 70-82 kDa | |
| Liquid |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu