Learn More
Slice™ Lames artisanales
Le bord Finger-Friendly™ coupe efficacement les matériaux, mais est plus sûr à manipuler que les lames traditionnelles
Marque: Slice™ 10520
Informations supplémentaires : Poids : 0.60000kg
Description
Spécification
Bord courbe, pointe arrondie | |
32,8 mm | |
Blanc | |
4 lames à simple tranchant par boîte | |
0,02 oz. | |
0,25 in |
1,29 po. | |
Oxyde de zirconium | |
Coupe sécurisée | |
4 boîtes | |
0,55 g | |
6,30 mm |