Learn More
Slice™ Lames artisanales
Le bord Finger-Friendly™ coupe efficacement les matériaux, mais est plus sûr à manipuler que les lames traditionnelles
34.24€
Spécification
Longueur (impériale) | 1,29 po. |
---|---|
Longueur (métrique) | 32,8 mm |
Matériau | Oxyde de zirconium |
Couleur | Blanc |
À utiliser avec (application) | Coupe sécurisée |
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16433619
|
Slice™
10518 |
Bord droit, pointe arrondie |
34.24€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16443619
|
Slice™
10519 |
Bord droit, pointe pointue |
34.24€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16453619
|
Slice™
10520 |
Bord courbe, pointe arrondie |
34.24€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
1,29 po. | |
Oxyde de zirconium | |
Coupe sécurisée | |
4 boîtes |
32,8 mm | |
Blanc | |
4 lames à simple tranchant par boîte | |
0,02 oz. |