Learn More
Abeba™ Chaussures de sécurité 34572 ALU
Chaussure avec propriétés antistatiques et traitement Sanitized™. Comprend une semelle en TPU ultra antidérapante.
Marca: Abeba™ 34572/40
Code nomenclature Nacres: HA.03
Dettagli aggiuntivi : Poids : 1.24800kg
Descrizione
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Velours avec trame en textile respirant
- Noir/Jaune
- Embout de sécurité en aluminium
- Semelle intermédiaire en mousse PU
- Semelle extérieure antidérapante en TPU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n.º 3577)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec laçage
- Matériau réfléchissant
- Taille épuisée 36 - 40
- Revêtement anti-rayures dans la zone des orteils et du talon
Specifica
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC | |
Velours | |
Antidérapant | |
34572 |
Noir | |
40 | |
PUR | |
Aluminium |