Learn More
Abeba™ Chaussures de sécurité 4501 ALU
L’embout de sécurité en aluminium assure une protection légère des orteils. Traitement Sanitized™.
Marque: Abeba™ 4501/39
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.24000kg
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Microfibre noir/bleu
- Embout de sécurité en aluminium
- Semelle intermédiaire en mousse PU
- Semelle extérieure antidérapante en TPU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3577)
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec laçage
- Matériau réfléchissant
- Partie supérieure en une pièce
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
4501 |
Noir | |
39 | |
PUR | |
Aluminium |